407089
4-Bromo-3-fluorotoluene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?