Documenti fondamentali
407070
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
99%
Scegli un formato
1 G
24,50 €
24,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
24,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2ClF3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
24,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine is a pyrimidine derivative. Its density and refractive index have been determined.[1]
Applicazioni
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine may be used to investigate the effect of chemical substitutions on the interfacial interactions of pyrimidines with the phospholipid-mimic immobilized-artificial-membrane (IAM) chromatographic stationary phase. Monocyclic pyrimidine nucleic acid bases (nucleobases) were reported to behave differently from their bicyclic purine analogs.[2]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 63-63 (2015)
Hai-Bin Luo et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 114-122 (2007-04-03)
The influence of the chemical substitutions on the interfacial interactions of pyrimidines with the phospholipid-mimic immobilized-artificial-membrane (IAM) chromatographic stationary phase was evaluated. Monocyclic pyrimidine nucleic acid bases (nucleobases) were revealed behaving differently from their bicyclic purine counterparts substantially. The computed