Documenti fondamentali
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Scegli un formato
100 G
117,00 €
117,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
117,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
233-634-3
NACRES:
NA.22
117,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
63-65 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3