Documenti fondamentali
406139
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane
98%
Sinonimo/i:
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)2BCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
A convenient reagent for regio- and stereoselective enolboration of ketones and other carbonyl derivatives.[1]
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 57, 499-499 (1992)