405639
2-Methyl-4′-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
98%
Sinonimo/i:
α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-1-propanone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one
Saggio
98%
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>329.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 165 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?