Documenti
405663
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide/2-hydroxy-2-methylpropiophenone, blend
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)C(=O)P(=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21O2P.C10H12O2/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h4-15H,1-3H3;3-7,12H,1-2H3
SEHZJEJTNRNDFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup