403857
Tribromuro di boro
1.0 M in heptane
Sinonimo/i:
Tribromoborano
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in heptane
P. ebollizione
~90 °C
Densità
0.869 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Intermedio farmacologico 6-nitro-L-DOPA
- Derivati del polistirene luminescente con frazioni di carbazolil-borano protette stericamente
- Grafene addizionato di boro di alta qualità tramite una reazione di accoppiamento riduttiva di tipo Wurtz
- Apteni di mercapto-(+)-metamfetamina per la sintesi di vaccini coniugati contro la (+)-metamfetamina con migliore densità degli epitopi
- Strutture ibride di DNA da molecole organiche di dimensioni micrometriche
- Complessi di borano tramite reazioni di borilazione aromatica elettrofila
- Agonista dei recettori 5-HT2C
- Derivati bifenilici con gruppi amminici terziari come gli inibitori delle ß-secretasi(BACE1) per il trattamento della malattia di Alzheimer
- Un′unità di frazione di boro-aza-dipirrometene p-estesa altamente fluorescente nella regione vicino-IR
- Derivati della tetraidroisochinolina tramite la ciclizzazione intramolecolare di N-feniletilammine metossi-sostituite
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?