40280
Acido nitrico
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920), ≥69%
Sinonimo/i:
Nital
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥69%
CdA
specification on request
Colore
colorless
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.400 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?