40211
Hydrofluoric acid
40-41%
Sinonimo/i:
HF
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.27 (vs air)
Tensione di vapore
25 mmHg ( 20 °C)
Saggio
40-41%
CdA
specification on request
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?