Documenti fondamentali
40140
Sigma-Aldrich
Dichlorodimethylsilane
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
Scegli un formato
25 ML
30,60 €
100 ML
52,30 €
500 ML
72,20 €
30,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
30,60 €
100 ML
52,30 €
500 ML
72,20 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SiCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.06
Beilstein:
605287
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
70 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dichlorodimethylsilane (DDMS) can be used as a silylating agent for the silylation of Pd/SiO2 catalysts to enhance the catalytic activity for the selective hydrogenation of aromatic ketones.[1][2]
It is also employed as a reagent in the synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles and amides from unprotected amino acids.[3][4]
Altre note
Silylating agent for diols, diamines, etc.; the protection is very sensitive to hydrolysis [5][6][7][8]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tuning the support adsorption properties of Pd/SiO2 by silylation to improve the selective hydrogenation of aromatic ketones
Quintanilla A, et al.
J. Catal., 257(1), 55-63 (2008)
Synthesis of amides from unprotected amino acids by a simultaneous protection-activation strategy using dichlorodialkyl silanes
Van Leeuwen SH, et al.
Tetrahedron Letters, 43(50), 9203-9207 (2002)
S.D. Pastor et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 1297-1297 (1984)
Water-repellent acylated and silylated wood samples and their surface analytical characterization
Mohammed-Ziegler I, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 319(1-3), 204-212 (2008)
L.W. Jenneskens et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2119-2119 (1985)