Documenti fondamentali
38385
Sigma-Aldrich
Dichlorodiisopropylsilane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diisopropyldichlorosilane
Scegli un formato
5 ML
117,00 €
25 ML
383,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
117,00 €
25 ML
383,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14Cl2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.17
Beilstein:
1736244
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
P. ebollizione
66 °C/27 mmHg (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Protecting group reagent; brings two alcohols in close contact for "tethering technique"[1][2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J.H. Hutchinson et al.
Tetrahedron Letters, 32, 573-573 (1991)
C.L. Bradford et al.
Tetrahedron Letters, 36, 4189-4189 (1995)
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation