Documenti fondamentali
104914
Sigma-Aldrich
Dichloromethylvinylsilane
97%
Sinonimo/i:
Methylvinyldichlorosilane
Scegli un formato
100 G
107,00 €
500 G
118,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
107,00 €
500 G
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHSi(CH3)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.07
Beilstein:
1740822
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. ebollizione
92 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dichloromethylvinylsilane reacts with dimethylsulphide borane to form organosilylborane, which further gets ammonolysized to form the polymer of the SiBCN[1].
Applicazioni
Dichloromethylvinylsilane was used as single molecular precursor for the deposition of β-SiC thin films and β -SiC nanowires by metalorganic chemical vapor deposition on bare Si 100 and Ni-coated Si 100 substrates[2]. Dichloromethylvinylsilane was used in the synthesis and characterization of Tris(1-(dichloro(methyl)silyl)ethyl)borane,monomer[3].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
38.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and Structure Characterization of Amorphous SiBCN Ceramic Precursors.
Yajing L and Yue Z.
Rare Metals Materials and Engineering, 40, 234-237 (2011)
Growth of β-SiC nanowires and thin films by metalorganic chemical vapor deposition using dichloromethylvinylsilane.
Kang B-C, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 23(4), 1722-1725 (2005)
Influence of the Precursor Cross-Linking Route on the Thermal Stability of Si- B- C- O Ceramics.
Ischenko V, et al.
Chemistry of Materials, 20(22), 7148-7156 (2008)
H Yamakita et al.
Radioisotopes, 33(8), 513-518 (1984-08-01)
Poly(methylvinylsiloxane)-bonded silica gel was synthesized by condensation reaction between silica gel and the hydrolysis product of methylvinyldichlorosilane. Graft polymerization of styrene or indene onto poly(methylvinylsiloxane)-bonded silica gel was carried out by gamma-ray irradiation and compared with that onto silica gel.