400904
Lithium molybdate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dilithium dioxido(dioxo)molybdenum, Lithium Molybdate(VI), Lithium Molybdenum Oxide, Lithium metamolybdate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.