Documenti fondamentali
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
Sinonimo/i:
Dipotassiummolybdate
Scegli un formato
100 G
88,30 €
500 G
179,00 €
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
88,30 €
500 G
179,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2MoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)