Documenti fondamentali
400858
Sigma-Aldrich
Iron(II) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferrous iodide
About This Item
Formula condensata:
FeI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Solubilità
H2O: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Densità
5.32 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
I[Fe]I
InChI
1S/Fe.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
BQZGVMWPHXIKEQ-UHFFFAOYSA-L
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.