Documenti
222577
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
99%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H10OH·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Solubilità
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N acetic acid in methanol)
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Applicazioni
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride was used in the synthesis of functionalized triamine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of a new tricyclic tetraazatriacetic acid as ligand for gadolinium (III).
Dioury F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(4), 611-613 null