399949
Vanadium(V) oxyfluoride
99%
Sinonimo/i:
Vanadium(V) oxytrifluoride, Vanadyl trifluoride
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[V](F)(F)=O
InChI
1S/3FH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
FXGIDXZUDLFPLD-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?