Documenti fondamentali
399841
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride
98%
Sinonimo/i:
Ferrous fluoride, Iron difluoride
About This Item
Formula condensata:
FeF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
98%
Stato:
powder
Saggio
98%
Stato
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.