Documenti
399043
Sigma-Aldrich
3-Phenylthiophene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)