Documenti fondamentali
106224
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene
97%
Sinonimo/i:
3-Thienyl bromide
Scegli un formato
5 G
55,20 €
25 G
97,80 €
100 G
157,00 €
55,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
55,20 €
25 G
97,80 €
100 G
157,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.04
Beilstein:
105338
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccsc1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromothiophene can be used as a reactant to synthesize:
  • 3,3-Bithiophene via borylation followed by Suzuki coupling.[1]
  • 3-Alkylthiophenes by NiDPPP++ catalyzed cross-coupling with Grignard reagents.[2]
  • 3-Lithiothiophene by treating with n-butyllithium in hexane.[3]
  • Derivatives of thienylenic α, ω−diformyl−α−oligothiophenes[4].
  • N-(2-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl)methanesulfonamides by coupling at the 2-position with N-arylmethanesulfonamides, mediated by iodobenzene diacetate (178721).[5]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Alexandre Jean et al.
Organic letters, 9(13), 2553-2556 (2007-05-29)
Oxidation of N-aromatic methanesulfonamides with iodobenzene diacetate in the presence of substituted thiophene promotes interesting coupling reactions in moderate to good yields.
Room temperature stable 3-lithiothiophene: a facile synthesis of 3-functional thiophenes.
Wu X, et al.
Tetrahedron Letters, 35(22), 3673-3674 (1994)
Cyclopalladated ferrocenylimine: a highly effective catalyst for the borylation/suzuki coupling reaction
Ning Ma, et al.
Tetrahedron, 63, 4625-4625 (2007)
M Zangoli et al.
Nanoscale, 9(26), 9202-9209 (2017-06-27)
We report that nanoparticles prepared from appropriately functionalized polythiophenes once administered to live cells can acquire phototransduction properties under illumination, becoming photoactive sites able to absorb visible light and convert it to an electrical signal through cell membrane polarization. Amine-reactive
Synthesis and characterization of 3−hexyl multi−substituted α, ω−diformyl−α−oligothiophenes (n= 3, 6, 8).
Olinga T, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 198(4), 1091-1107 (1997)