Documenti fondamentali
39785
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-hydroxybenzotriazole dihydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cl-HOBt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3O · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impurezze
~17.5% water
Punto di fusione
190-195 °C (dec.)
Stringa SMILE
O.O.On1nnc2ccc(Cl)cc12
Avvertenza
For safe storage and transport the material was desensitized with two equivalents of water
Altre note
Reagent to suppress racemization in peptide coupling, which is not toxic.[1]
Pittogrammi
Exploding BombExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.3
Codice della classe di stoccaggio
1 - Explosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Spec. Chem., July/August, 2-2 (2002)