396222
1-Chloro-4-iodobutane
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
88-89 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCI
InChI
1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
JXOSPTBRSOYXGC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of 6-hendecenoic acid.
- Catalytic asymmetric synthesis of levobupivacaine.
- Synthesis of alkaloids such as deoxyvasicinone, mackinazolinone.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter