Documenti fondamentali
95517
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
Sinonimo/i:
Tetramethylene bromohydrin
Scegli un formato
2.5 G
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
127,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.02
Beilstein:
1839430
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Saggio
≥85% (as solvent-free, GC)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
contains varying amounts of tetrahydrofuran as solvent
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking