395315
Ethyl diazoacetoacetate
Sinonimo/i:
Ethyl Α-diazoacetoacetate, Ethyl 2-diazo-3-oxobutanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.36 psi ( 20 °C)
Stato
liquid
Disponibilità
available only in USA
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
Densità
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=[N+]=[N-])C(C)=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-3-11-6(10)5(8-7)4(2)9/h3H2,1-2H3
JWTPSIXYXYNAOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 1,4-oxathiocines and thiopyran derivatives via Rh-catalyzed reaction with 2-amino-4,5-dihydro-3-thiophenecarbonitriles.[3]
- β-keto esters via C−H insertion reaction with aromatic aldehydes using NbCl5 as a catalyst.[4]
- Diazoacetoacetate derivatives by reacting with aldehydes via aldol condensation and subsequent and in situ oxidation reaction.[5]
- Isoquinolone and pyridone derivatives by Rh-catalyzed C−H activation/annulation reaction with various N-methoxybenzamides.[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?