Documenti fondamentali
394785
Sigma-Aldrich
Calcium hexaboride
−200 mesh, 99.5%
About This Item
Formula condensata:
CaB6
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−200 mesh
Densità
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.Ca/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)