Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 67,70 € 50,77 € |
25 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 841,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Ca(BO2)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-224-5
MDL number:
Form:
powder
50,77 €
Prezzo di listino67,70 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
grade
technical
form
powder
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
SMILES string
[Ca++].[O-]B=O.[O-]B=O
InChI
1S/2BO2.Ca/c2*2-1-3;/q2*-1;+2
InChI key
ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Calcium metaborate can be used as an additive to improve the performance of nickel-metal hydride batteries.
- It is used as a precursor to synthesize calcium hexaboride (CaB6) by electro-reduction that can be used as high capacity anode for aqueous primary batteries.
- It can also be employed in the preparation of calcium-doped borate glass for thermoluminescent dosimeters (TLD).
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description technical, 39-44% B2O3 basis, 31-37% CaO basis, powder | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5% |
| form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade technical | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| composition B2O3, 39-44% , CaO, 31-37% | composition - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?