393258
Bis(2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl) oxalate
technical grade
Sinonimo/i:
CPPO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥96.5% (by AgNO3, titration)
Stato
solid
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCOC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C26H24Cl6O8/c1-3-5-7-9-37-23(33)17-13(27)11-15(29)19(31)21(17)39-25(35)26(36)40-22-18(14(28)12-16(30)20(22)32)24(34)38-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.