Documenti fondamentali
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
Scegli un formato
25 G
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
153,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CO2CH2C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
235 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)