393193
Hydrocinnamaldehyde
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
3-Phenylpropionaldehyde
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Impurezze
<5% 3-phenyl-1-propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.[8]
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.[9]
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.[10]
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.[11]
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.[12]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?