Documenti fondamentali
245720
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
Scegli un formato
100 G
56,80 €
500 G
101,00 €
56,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
56,80 €
500 G
101,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1780035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
56,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
251 °C (lit.)
Punto di fusione
−20-−19 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethyl adipate (DEA), a fatty ester, is processed from the esterification of adipic acid and ethanol. It can be used as a plasticizer.[1][2]
Applicazioni
DEA can be used in the synthesis of oligoadipamide, which can be layered with perfluoropolyether networks for protective coating applications.[3] It can also be used as a plasticizer in the development of ethylene chlorotrifluoroethylene copolymer (ECTFE) based membranes for the pervaporation of water and toluene based blends.[4][5]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Pickering emulsions for skin decontamination
Salerno A, et al.
Toxicology in vitro, 34, 45-54 (2016)
Differential determination of plasticizers and organophosphorus flame retardants in residential indoor air in Japan
Takeuchi S, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 25(8), 7113-7120 (2018)
Characterization of microporous ECTFE membrane after exposure to different liquid media and radiation
Yao N, et al.
Journal of Membrane Science , 532(8), 89-104 (2017)
Preparation and characterization of ECTFE solvent resistant membranes and their application in pervaporation of toluene/water mixtures
Simone S, et al.
Separation and Purification Technology, 90(8), 147-161 (2012)
Oligoamide grafted with perfluoropolyether blocks: A potential protective coating for stone materials
Cao Y, et al.
Progress in Organic Coatings, 111(8), 164-174 (2017)