392057
1,3-Dibenzoylbenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H14O2/c21-19(15-8-3-1-4-9-15)17-12-7-13-18(14-17)20(22)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
MJQHDSIEDGPFAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?