445932
1,4-Dibenzoylbenzene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
163-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H14O2/c21-19(15-7-3-1-4-8-15)17-11-13-18(14-12-17)20(22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
NPENBPVOAXERED-UHFFFAOYSA-N
WGK 3