Documenti fondamentali
255149
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
Scegli un formato
25 G
191,00 €
191,00 €
Prezzo di listino382,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
191,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
191,00 €
Prezzo di listino382,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)