391751
trans-4-Octene
technical grade, ≥90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
122-123 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- n-nonanal
- aliphatic unsaturated polyesters
- 4-isopropyloctane
- diasterioisomeric 4-(difluoroiodomethyl)-5-iodooctane
- siliranes
- m-dioxanes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup