Documenti
738646
Sigma-Aldrich
trans-2-Heptene
99%
Sinonimo/i:
(2E)-2-Heptene, (E)-2-Heptene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1719390
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
88 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.405
P. eboll.
98 °C (lit.)
Densità
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
0.705 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
26.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.3 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Hiroyuki Ohno et al.
Journal of AOAC International, 97(5), 1452-1458 (2015-04-24)
A headspace GC/MS method was developed for identification and quantitation of residual volatile organic compounds in poly(methyl methacrylate) (PMMA) kitchen utensils. A sample was cut into small pieces, then N,N-dimethylacetamide was added in a headspace vial and sealed. After storing