Documenti fondamentali
391735
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
98%
Sinonimo/i:
6-(Trifluoromethyl)-HOBT
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.12
Beilstein:
614848
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F
Applicazioni
Applications include the preparation of Ogura′s BTBO and BTBC coupling agents.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 557-557 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 273-273 (1985)