Documenti fondamentali
235229
Sigma-Aldrich
Methyl dichlorophosphite
technical grade
Sinonimo/i:
Methyl phosphorodichloridite
Scegli un formato
10 G
67,40 €
50 G
297,00 €
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
67,40 €
50 G
297,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OPCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.91
Beilstein:
1697452
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
1.376 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-4-5(2)3/h1H3
HCSDJECSMANTCX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl dichlorophosphite has been employed in the preparation of:
  • phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides[1]
  • 2-(2-iodophenyl)ethyl methyl phosphite derivative of an alcohol[2]
  • deoxyoligonucleotides on a polymer support[3]
  • cis- and trans-2-oxo-2-propionyl-1,3,2-oxazaphosphorinane[4]
  • phosphorodichloridothioates[5]
  • oxazaphosphorinanes[6]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Tanaka et al.
Nucleic acids research, 10(10), 3249-3260 (1982-05-25)
A simple procedure is described for synthesis of oligonucleotides by phosphate chemistry. Chains can be constructed rapidly with minimal equipment (a syringe and reagent bottles). The method is illustrated by synthesis of d-TGCAGGTT. Pertinent supporting data on the effect of
Synthetic Communications, 22, 289-289 (1992)
Synthesis and enantioselective aldol reaction of a chiral 2-oxo-2-propionyl-1, 3, 2-oxazaphosphorinane.
Gordon NJ and Evans Jr SA.
The Journal of Organic Chemistry, 58(20), 5295-5297 (1993)
Nanyan Fu et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(4), 303-309 (2005-10-26)
A direct method for the preparation of phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides has been developed. Using this method, both phosphonopeptides were prepared in acceptable yields directly from simple and commercially available chemicals in one-pot reactions of benzyl carbamate, aldehydes, and methyl
Synthesis of deoxyoligonucleotides on a polymer support.
Matteucci MD and Caruthers MH.
Journal of the American Chemical Society, 103(11), 3181-3191 (1981)