Documenti fondamentali
389056
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
96%
Scegli un formato
5 G
38,25 €
38,25 €
Prezzo di listino76,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
38,25 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,25 €
Prezzo di listino76,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
isocyanate
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Dichlorophenyl isocyanate can be used:
  • As a reactant to synthesize 3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-oxazolidinedione (DCPO).[1]
  • To synthesize phenylcarbamate derivatives of cellulose and amylose, which are useful as polysaccharide-based chiral stationary phases (CSPs).{70][2][3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of regioselectively substituted cellulose derivatives and applications in chiral chromatography.
Acemoglu M, et al.
Chirality, 10(4), 294-306 (1998)
Nephrotoxic and hepatotoxic potential of imidazolidinedione-, oxazolidinedione-and thiazolidinedione-containing analogues of N-(3, 5-dichlorophenyl) succinimide (NDPS) in Fischer 344 rats.
Kennedy E, et al.
Toxicology, 186(1-2), 79-91 (2003)
Synthesis and chiral recognition of amylose derivatives bearing regioselective phenylcarbamate substituents at 2, 6-and 3-positions for high-performance liquid chromatography.
Shen J, et al.
Journal of Chromatography A, 1467, 199-205 (2016)
Polymer?bound cellulose phenylcarbamate derivatives as chiral stationary phases for enantioselective HPLC.
Ling F, et al.
Journal of Separation Science, 26(15?16), 1337-1346 (2003)
Alyssa M Keil et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(7), 1887-1896 (2015-07-21)
Liver damage occurred in some patients who took troglitazone (TGZ) for type II diabetes. The 2,4-thiazolidinedione (TZD) ring in TGZ's structure has been implicated in its hepatotoxicity. To further examine the potential role of a TZD ring in toxicity we