Documenti
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidone
94%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Beilstein:
116031
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
94%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
218 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup