Documenti fondamentali
388130
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
99%
Scegli un formato
1 L
81,70 €
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
81,70 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
222-232 °C (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 risposta
    1. This product does not contain BHT.