Documenti
8.43825
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol dimethyl ether
(mixture of isomeres)for synthesis
Sinonimo/i:
Dipropylene glycol dimethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
404-640-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
165 °C (DIN 51794)
Potenza
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.77-5.57 % (v/v)
kinematic viscosity
1.12 cSt(20 °C)
P. eboll.
175 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-80 °C
Temp. transizione
flash point 65 °C
Densità
0.904 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.902 - 0.906
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup