484423
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Sinonimo/i:
DOWANOL® PPh, Propylene glycol phenyl ether, Propylene phenoxytol
Saggio
≥93%
Impurezze
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
243 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 198 g/L at 20 °C
Densità
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter