Documenti fondamentali
438871
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
90%
Sinonimo/i:
Tripropylene glycol n -butyl ether, Tripropylene glycol monobutyl ether, [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
Scegli un formato
1 L
53,40 €
4 L
189,00 €
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
53,40 €
4 L
189,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
276 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)