Documenti fondamentali
387711
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-nitrophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark E Fuller et al.
Journal of hazardous materials, 407, 124341-124341 (2020-11-05)
We present the first report of biotransformation of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and 2,4-dinitroanisole (DNAN), replacements for the explosives 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), respectively, by methane-oxidizing cultures under aerobic conditions. Two consortia, dominated by Methylosinus spp., degraded both compounds with transient