25580
4-Chloro-2-nitrophenol
≥97.0%
Scegli un formato
100,10 €
Prezzo di listino143,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
100,10 €
Prezzo di listino143,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Impurezze
~5% water
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
85-89 °C
Solubilità
dioxane: soluble 0.5 g/5mL, clear, faintly yellow to yellow
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)