385352
1,4-Difluoro-2,5-dimethoxybenzene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
COc1cc(F)c(OC)cc1F
InChI
1S/C8H8F2O2/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
QNQUBUBFPGHXAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?