Key Documents
382442
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-trans-2-propenoate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl (R)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (R)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −41°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m1/s1
GZVXALXOWVXZLH-HQZHTGGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)