Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 119,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 278,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 997,00 € |
Informazioni su questo articolo
119,00 €
assay
≥98% (TLC and HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in modified Murashige and Skoog (MS) media for shoot initiation(4)
- as plant growth regulator (PGR) for shoot induction and proliferation(5)
- to study its effects on the growth of two chlorophyte Microalgae, Haematococcus pluvialis and Dunaliella salina(6)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| form crystalline | form amorphous powder | form solution | form powder |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 264-270 °C (dec.) (lit.) | mp 264-270 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kinetin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?