148083
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
97%
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
Temp. autoaccensione
1301 °F
P. eboll.
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - Cleveland open cup