Documenti fondamentali
380350
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorophenol
97%
Scegli un formato
5 G
24,65 €
24,65 €
Prezzo di listino49,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
24,65 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
24,65 €
Prezzo di listino49,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
Densità
1.717 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-5-fluorophenol an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
2-Bromo-5-fluorophenol may be used for the preparation of reaction intermediates required for the synthesis of polycyclic 5-HT3 and 5-HT4 antagonists.[1] It may be used for the the nucleophilic substitution of the 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl iodonium chloride (iodyl salt).[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereospecific synthesis of mexiletine and related compounds: Mitsunobu versus Williamson reaction.
Carocci A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3619-3634 (2000)
Johannes Klösener et al.
Chemical research in toxicology, 22(1), 179-186 (2008-12-30)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are flame retardants applied as coatings to many consumer products, including household items. PBDEs are released and produce airborne vapors and dusts. Inhalation of particle-phase and/or gas-phase PBDEs is therefore a major route of exposure. In